Learn More
Invitrogen™ Protéine v2 TrueCut™ Cas9
Code produit. 15738339
Click to view available options
Quantité:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Concentration:
1 μg/μl
5 μg/μl
Conditionnement:
100µg
10µg
25µg
500µg
Code produit. 15738339
Marque: Invitrogen™ A36497
Une protéine CRISPR Cas9 nouvelle génération conçue pour offrir une efficacité d’édition maximale.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
TrueCut Cas9 Protein v2 est une protéine recombinante de Streptococcus pyogenes Cas9 (wt), purifiée à partir d’E. coli, pour procéder à l’édition génomique avec la technologie CRISPR. La protéine Cas9 forme un complexe ribonucléoprotéique (RNP) très stable avec la composante ARN guide (ARNg) du système CRISPR/Cas9. L’incorporation de signaux de localisation nucléaire (NLS) facilite l’acheminement vers le noyau, ce qui augmente la vitesse de clivage de l’ADN génomique.
  • Efficacité d’édition constamment élevée dans toutes les lignées cellulaires testées, y compris les lignées cellulaires standard, immunitaires, primaires et souches, avec une efficacité d’édition jusqu’à 2 fois supérieure dans les cibles difficiles par rapport à la concurrence.
  • Haute qualité : fabriquée selon des normes de qualité ISO 13485 strictes
  • Les protocoles validés pour de nombreux types de cellules favorisent une réussite plus rapide
  • Prête pour la transfection, à l’aide de réactifs de transfection à médiation lipidique ou d’une électroporation
  • Élimine les laborieuses étapes de clonage
  • Disponible en 2 concentrations : 1 μg/μl pour une utilisation dans des scénarios d’édition standard et 5 μg/μl pour l’optimisation des conditions d’édition dans des scénarios plus difficiles, notamment dans le cas de cellules primaires ou embryonnaires, d’une microinjection ou lors de l’analyse de séquences d’ARNg à la fois
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 μg/μl
Composants 25 μl de protéine TrueCut Cas9 v2 (1 mg/ml)
Qualité Biologie moléculaire
Contenu et stockage 25 μl de protéine v2 TrueCut Cas9 (1 mg/ml)
Conserver entre -5 et -30°C.
Numéro d’adhésion NC_002737.2:854751-858857
Système d’expression E. coli
Identification génétique (Entrez) 901176
Symbole de gène(s) Spy_1046
Alias de gène cas5, csn1
Forme protéique Recombinant
Marqueur de protéine Non marqué
Conditions d’expédition Glace carbonique
Application validée Modification génomique
Quantité 25 μg
Type de produit Protéine Cas9 v2
Catégorie de recherche Modification génomique
Gamme de produits Invitrogen