Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (5 μg/μL)
Click to view available options
Quantité:
100 μg
500 µg
Conditionnement:
1 pièce
500µg
Description
Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein is a high fidelity CRISPR Cas9 protein variant engineered to demonstrate superior off-target profiles, while preserving maximum on-target editing efficiency.
- Variante protéique CRISPR Cas9 haute fidélité conçue pour démontrer des profils hors-cible supérieurs, tout en préservant l’efficacité d’édition maximale sur-cible
- Élimination quasi complète des événements hors-cible dans toutes les lignées cellulaires testées, y compris les lignées cellulaires standard, immunitaires, primaires et souches
- Maintient une efficacité d’édition maximale sur-cible par rapport à la protéine TrueCut™ Cas9 v2
- Prête pour la transfection, à l’aide de réactifs de transfection à médiation lipidique ou d’une électroporation
- Fabriquée selon les normes de qualité strictes ISO-13485
- Idéale pour les applications sensibles aux événements hors-cible et lorsqu’une édition plus précise est nécessaire
- Supprime les étapes de clonage laborieuses
Disponible en deux concentrations
- 1 μg/μl - Pour une utilisation dans des scénarios de modification standard
- 5 μg/μl - Pour l’optimisation des conditions d’édition dans des scénarios plus difficiles, notamment dans le cas de cellules primaires ou embryonnaires, d’une microinjection ou lors de l’analyse de plusieurs séquences d’ARNg à la fois
- Pour des tailles ou concentrations personnalisées, veuillez vous renseigner
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 μg/μl |
| Pureté | ≥ 90% |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Source | E. coli |
| Quantité | 100 μg |
| Type de produit | HiFi Cas9 |
| Forme | Liquide |