Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de trypsine, soja
Code produit. 15443659
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
Code produit. 15443659
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60982.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe l’enzyme pancréatique trypsine
The soybean trypsin inhibitor has been tested for cell culture applications. It has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibri sp. V26. It has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin. It is an inhibitor of trypsin factor Xa, plasmin and neutrophil elastase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dissoudre dans 1X PBS entre 1 et 10 mg/ml pour la solution mère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9035-81-8
Spécification
Quantité 1 g
Description Blanc cassé à marron pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Inhibe l’enzyme pancréatique trypsine
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trypsin inhibitor