Learn More
MP Biomedicals™ Trypsine, pancréas de porc
Code produit. 11402932 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11402932
Marque: MP Biomedicals™ 0215357180
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
L’utilisation typique de ce produit consiste à retirer les cellules adhérentes d’une surface de culture. La concentration de trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellule et de l’âge de la culture.
  • Numéro CAS : 9002-07-7
  • Poids moléculaire : Environ 23 000 ou 22000 (pour les humains)
  • Composition : La trypsine est composée de deux sous-unités : la trypsine a et la trypsine b. La trypsine a est composée de deux chaînes peptidiques et la trypsine b est composée d’une seule chaîne.
  • Activité : Une unité BAEE produira un DA253 de 0,001 par minute à pH 7,6 à 25°C en utilisant la BAEE comme substrat. Volume de réaction = 3,2 ml (trajet optique de 1 cm).
    Une unité TAME hydrolyse 1 umole de l’ester méthylique p-toluène-sulfonyl-L-arginine (TAME) par minute à 25°C, pH 8,2, en présence d’un ion calcium de 0,001 M.
    Une unité de trypsine USP est l’activité entraînant un changement d’absorbance de 0,003 par minute dans les conditions spécifiées.
  • Conversion des activités : 1 Unité de TAME = 19,2 USP ou unités NF = 57,5 unités BAEE
  • Composition : La trypsine est composée de deux sous-unités : la trypsine a et la trypsine b. La trypsine a est composée de deux chaînes peptidiques et la trypsine b est composée d’une seule chaîne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Libère les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire pour le passage
Type d’échantillon Porcs
Contenu et stockage 4°C
Forme Poudre
Quantité 100 g
Type de produit Trypsine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trypsin 1:250, Virus Free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trypsin