Learn More
MP Biomedicals™ Trypsine, pancréas de porc
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
- Numéro CAS : 9002-07-7
- Poids moléculaire : Environ 23 000 ou 22000 (pour les humains)
- Composition : La trypsine est composée de deux sous-unités : la trypsine a et la trypsine b. La trypsine a est composée de deux chaînes peptidiques et la trypsine b est composée d’une seule chaîne.
- Activité : Une unité BAEE produira un DA253 de 0,001 par minute à pH 7,6 à 25°C en utilisant la BAEE comme substrat. Volume de réaction = 3,2 ml (trajet optique de 1 cm).
Une unité TAME hydrolyse 1 umole de l’ester méthylique p-toluène-sulfonyl-L-arginine (TAME) par minute à 25°C, pH 8,2, en présence d’un ion calcium de 0,001 M.
Une unité de trypsine USP est l’activité entraînant un changement d’absorbance de 0,003 par minute dans les conditions spécifiées. - Conversion des activités : 1 Unité de TAME = 19,2 USP ou unités NF = 57,5 unités BAEE
- Composition : La trypsine est composée de deux sous-unités : la trypsine a et la trypsine b. La trypsine a est composée de deux chaînes peptidiques et la trypsine b est composée d’une seule chaîne.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Libère les cellules adhérentes des plaques de culture tissulaire pour le passage |
| Type d’échantillon | Porcs |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Forme | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Type de produit | Trypsine |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).