Learn More
Thermo Scientific™ Milieu tryptone bile X-glucuronide (TBX)
Description
Détectez et dénombrez l’Escherichia coli dans les échantillons alimentaires avec le milieu Thermo Scientific™ Typton Bile X-Glucuronide (TBX). Le milieu TBX s’appuie sur la vitesse, la fiabilité et la récupération à partir d’échantillons congelés, et la détection des fermenteurs de lactose de mauvaise qualité proposés par la gélose Tryptone Bile d’origine1,2, avec l’ajout d’un agent chromogène, le X-glucuronide, qui détecte l’activité de la glucuronidase, une enzyme qui s’avère être très spécifique à l’Escherichia coli3. Le chromophore libéré dans le milieu TBX est insoluble et s’accumule dans la cellule, ce qui facilite l’identification des colonies cibles colorées
La plupart des souches Escherichia coli peuvent être différenciées des autres coliformes par la présence de l’enzyme glucuronidase. Cependant, environ 3 à 4 % de l’Escherichia col iare glucuronidase négative, notamment Escherichia coli O157 strains4.
Le chromogène dans le milieu TBX est 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronide (X-glucuronide) et est ciblé par la glucuronidase. Les cellules d’Escherichia colcoli peuvent absorber ce complexe intact et la glucuronidase intracellulaire divise la liaison entre le chromophore et le glucuronide. Le chromophore libéré est coloré et s’accumule dans les cellules, ce qui provoque Escherichia coli Les colonies doivent être colorées en bleu/vert.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Milieu TBX |
| Type de produit | Gélose |
| Volume plein | 17 ml |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |
Pour un usage en laboratoire uniquement