Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja avec désinhibiteur
Code produit. 10178962
Code produit. 10178962
Marque: Thermo Scientific™ PO5095A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez des tests de stérilité de vos articles pharmacopés à l’aide de ce milieu contenant un désinhibiteur.
Après le nettoyage et la désinfection, effectuez l’échantillonnage des surfaces en toute simplicité grâce à la gélose tryptone soja Thermo Scientific™ avec désinhibiteur contenant de la lécithine, du polysorbate 80, du thiosulfate de sodium et du Tween 80 afin de neutraliser les désinfectants de surface et faciliter la récupération des microorganismes. L’ajout de thiosulfate de sodium est conforme aux exigences de la pharmacopée internationale1,2,3,4..
Utilisez la gélose tryptone soja avec un désinhibiteur pour le contrôle de stérilité tout en neutralisant les restes possibles de désinfectants et de conservateurs.
  • Aide à la récupération des micro-organismes tout en neutralisant les désinfectants et les conservateurs.
  • Est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose tryptone soja avec désinhibiteur
Format Plaque en profondeur
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte