Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de gélose tryptone soja irradiée (triple emballage)
Description
Découvrez un niveau supérieur de confiance en salle blanche grâce à la boîte irradiée avec gélose tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™. La gélose tryptone soja favorise la croissance d’une grande variété d’organismes.
Facilitez la surveillance de l’environnement grâce à la boîte irradiée (triple emballage) avec gélose tryptone soja.
- Stérile : les boîtes sont traitées par irradiation puis conditionnées en triple emballage transparent.
- Homogène : des procédures de fabrication automatisées garantissent une couche de gélose lisse et uniformément répartie dans chaque boîte.
- Optimisée : les produits subissent des tests de contrôle qualité quantitatif, à l’aide d’une faible dose d’inoculum, afin de garantir des performances optimales.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Plaque de gélose tryptone soja irradiée (triple emballage) |
| Format | Plaque de 90mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 7,3 ± 0,2 |
| Type d’emballage | Triple emballage - traité par irradiation |
| Quantité | 10/boîte |