Learn More
Tryptophane EP Impureté A, Mikromol™
Code produit 30050164
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050164 25 mg 25mg
30052537 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050164 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0172.090025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tryptophane EP Impureté A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Ethylidenebistryptophan
CAS 132685-02-0
Noms d’analytes ou de composants 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C24 H26 N4 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid (1,1'-Ethylidenebistryptophan), Tryptophan Imp. A (EP), Tryptophan USP Related Compound A, Tryptophan USP RC A, 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid, 1,1'-Ethylidenebistryptophan, Tryptophan Related Compound A, Tryptophan Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
SMILES CC(n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12)n3cc(C[C@H](N)C(=O)O)c4ccccc34
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-[1-[1-[3-[(2S)-2-amino-2-carboxyéthyl]indu-1-yl]éthyl]acide indol-3-yl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 434.49
Quantité 25 mg
Poids de la formule 434.1954 g/mol