Learn More
Tryptophane (L-tryptophane), LoGiCal
Code produit 30458924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458924 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458924 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0172.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Tryptophane (L-tryptophane)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Tryptophan
CAS 73-22-3
Noms d’analytes ou de composants L-(-)-Tryptophan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1 H-Indole-3-alanine, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -
Formule InChI InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoïque
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 204,0899 g/mol