Learn More
Fryka™ Congélateur TS
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Isolation sous vide : grand espace intérieur avec de petites dimensions extérieures et une faible consommation d’énergie
- Boîtier entièrement en acier inoxydable
- Bague (diamètre : 19 mm), par exemple, pour la surveillance de la température avec des capteurs externes
- Unité de réfrigération : silencieuse, entièrement hermétique, refroidie par air, nécessite peu d’entretien
- TS 80-100 : système de réfrigération en cascade à deux étages
- Porte mousse avec joint double de porte
- Aération latérale, adapté à une installation directe sur les parois
- Unité de commande avec clavier et alarme intégrée, isolée galvaniquement et indépendante du secteur (signal visuel et sonore, indiquant la température maximale pendant la distribution, durée de la batterie : env. 72 heures)
- Contact sans potentiel pour la connexion au système d’alarme externe
- Sortie 100mV/K pour la connexion au système d’enregistrement de la température
- Interface RS485
- Porte verrouillable
- Avec grilles incrustées et 4 rails d’étagère
Spécification
Spécification
| Type | Congélateur multifonction |
| Capacité (métrique) | 100 L |
| Gamme de températures | 50 °C à 80 °C |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires industriels et scientifiques |
| Modèle | TS 80100 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 45 x 45 x 50 cm |
| Profondeur (métrique) extérieure | 73 cm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 116 cm |
| Largeur (métrique) extérieure | 68 cm |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz |