Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pour banques de sang TSB
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Capacité (métrique):
140 L
250 L
400 L
700 L
1500 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les réfrigérateurs pour banques de sang Thermo Scientific de la série TSB sont conçus pour répondre aux exigences strictes pour le stockage de sang et de produits sanguins en pleine conformité avec la Directive 93/42/CEE, classe IIa.
Les réfrigérateurs pour banques de sang de la série TSB sont conçus pour satisfaire aux exigences strictes de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de la classe IIa pour le stockage du sang et des produits sanguins.
- Large gamme de volumes, de 140 L (modèle sous-comptoir) à 1 500 L (modèle double porte).
- Contrôleur numérique par écran tactile avec enregistrement de données intégré
- Fonctionnement silencieux < 50 dBA
- Portes vitrées (triple-vitrage)
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
- Faible consommation d’énergie avec surveillance de la consommation en temps réel
- Émission de chaleur faible
- Port d’accès arrière
- Serrure électronique avec protection par mot de passe
Spécification
Spécification
| Description | Réfrigérateur pour banques de sang de la série TSB |
| Capacité (métrique) | 1500 L |
| Gamme de températures | 2°C à 8°C |
| Température (point de consigne) | +4°C |
| Réfrigérant | R290 |
| No. of Doors | 2 |
| Nbre de tiroirs | 14 |
| Capacité (métrique) d’étagère | 30 kg |
| Matériau de la hotte | Acier |
| Intérieur | Acier peint |
| Afficher plus |