Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres à ultra-basse température de –86°C TSC Series
Stockez vos échantillons en toute sécurité et fiabilité grâce aux congélateurs-coffres à ultra-basse température de -86°C Thermo Scientific™ série TSC, disponibles en quatre tailles.
Marque: Thermo Scientific™ TSC2090V
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les congélateurs-coffres polyvalents à ultra-basse température de -86°C série TSC Thermo Scientific™ qui offrent toutes les fonctions de protection des échantillons de nos congélateurs verticaux des séries TSE et TSD. Dotés d’un contrôle par microprocesseur sophistiqué pour une plus grande facilité d’utilisation et une meilleure régulation de la température, ces congélateurs sont disponibles en quatre tailles pratiques avec une gamme complète de solutions de racks.
- Contrôle par microprocesseur : Panneau de contrôle centralisé, comprenant des systèmes de commande et de surveillance à microprocesseur, qui assure un accès et une lecture aisés (au niveau du genou sur les modèles de 85 litres ou 3 pieds cube) de l’intégralité des commandes et des affichages
- Système de réfrigération de pointe : meilleure régulation de la température et capacité frigorifique accrue pour des échantillons à température plus stable
- Ports d’accès de 25 mm (1 in) : permettent d’utiliser des sondes ou des instruments externes
- Filtre lavable et facile à enlever : protège le condenseur de la poussière qui pourrait limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
- Installation simplifiée : nouvelles roulettes verrouillables de 5 cm (2 in) pour des déplacements en toute simplicité
- Manipulation d’une seule main : poignée de porte ergonomique et facile à utiliser
- Armoires robustes en acier laminé à froid : recouvertes d’un revêtement pulvérisé offrant une surface extérieure uniforme qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Intérieur en acier inoxydable
- Couvercles internes en polystyrène : réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in) : réduit la consommation électrique, maintient la température au point de consigne et, associée à un joint de porte en trois points, permet un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de la porte
- Système de secours CO2 ou LN2 : choix de systèmes de secours de sécurité CO2 ou LN2 pour une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Enregistreur graphique : enregistreur graphique intégré ou enregistreur de données numériques en option pouvant être installé au niveau des yeux sur nos modèles Forma 900 -86°C ou au niveau des genoux sur les modèles Forma 700 -40°C
Spécification
Congélateurs-coffres ultra-basse température de la série TSC, capacité de 396 boîtes, 230 V, 50 Hz | |
20 pied cube | |
–50°C à –86°C | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
Thermo Scientific | |
Ailette et tube, refroidi à l’air forcé | |
Thermo Scientific | |
Manuel | |
33,4 x 96 x 40,5 po (84,8 x 243,8 x 102,9 cm) | |
Alarme, enregistreur | |
Enregistreur graphique 7 jours, en option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2, en option | |
12 A | |
230 V | |
50 Hz | |
Dévolteur-survolteur | |
Compresseur hermétique | |
833 lb | |
726 lb | |
Boîtes (396) |
Congélateur-coffre ultra-basse température | |
566,3 l | |
Acier laminé à froid | |
Acier inoxydable | |
FDA Classe I, cULus, FDA Class I, UL | |
Écran tactile LED | |
Écran tactile LED | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
En option | |
18,5 x 66,5 x 28 po (47 x 168,9 x 71,1 cm) | |
Serrure | |
RS-485, 4-20 mA, contacts secs - standard | |
Identification unique | |
Compatible Smart-Vue | |
Européenne | |
230 V 50 Hz | |
730 W | |
39,600 x 2 ml | |
R404A (1er étage), R508B (2e étage) | |
378 kg | |
363 kg |