Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs-coffres à ultra-basse température de –86°C TSC Series
Code produit. 16338098 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
230 V 50 Hz
Capacité:
Boîtes (252)
Boîtes (348)
Boîtes (396)
Boîtes (63)
Dimensions (P x l x H) extérieures:
29,9 x 28,5 x 43,8 po (75,9 x 72,4 x 111,3 cm)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in)
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16338098
Marque: Thermo Scientific™ TSC1390V
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez vos échantillons en toute sécurité et fiabilité grâce aux congélateurs-coffres à ultra-basse température de -86°C Thermo Scientific™ série TSC, disponibles en quatre tailles.
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans les congélateurs-coffres polyvalents à ultra-basse température de -86°C série TSC Thermo Scientific™ qui offrent toutes les fonctions de protection des échantillons de nos congélateurs verticaux des séries TSE et TSD. Dotés d’un contrôle par microprocesseur sophistiqué pour une plus grande facilité d’utilisation et une meilleure régulation de la température, ces congélateurs sont disponibles en quatre tailles pratiques avec une gamme complète de solutions de racks.
Caractéristiques :
  • Contrôle par microprocesseur : Panneau de contrôle centralisé, comprenant des systèmes de commande et de surveillance par microprocesseur, qui assure un accès et une lecture—aisés (au niveau du genou sur les modèles de 3 pieds cube) de l’intégralité des commandes et des affichages.
  • Système de réfrigération de pointe : Améliore le contrôle de la température et augmente la capacité de réserve BTUH pour des échantillons à température plus stable.
  • Passage de 1 po (25 mm) au niveau de la paroi : Permettent d’utiliser des sondes ou des instruments externes
  • Filtre lavable et facile à enlever : protège le condenseur de la poussière qui pourrait limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
  • Installation simplifiée : Nouvelles roulettes verrouillables de 2 pouces pour des déplacements en toute simplicité
  • Manipulation à une seule main : poignée de porte ergonomique et facile à utiliser
Structure :
  • Armoires solides en acier laminé à froid : recouvertes d’une couche de peinture en poudre offrant une surface extérieure uniforme qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Couvercles internes en polystyrène : Réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes
  • Mousse isolante de polyuréthane expansé d’une surface de 5 po (127 mm) : Réduit la consommation électrique, maintient la température au point de réglage, associée à un joint de porte en trois points, et permet un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de porte
Caractéristiques en option :
  • Systèmes de secours CO2 ou L2 : Sélection de systèmes de secours de sécurité CO2 ou LN2 pour une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
  • Enregistreur graphique intégré ou enregistreur de données numériques en option pouvant être installé au niveau des yeux sur nos modèles Forma 900 -86°C ou au niveau des genoux sur les modèles Forma 700 -40°C
  • Garantie spécifique à chaque pays. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description TSC Series Ultra-Low Chest Freezer, 252-Box Capacity, 230V, 50Hz
Type Ultra Low Freezer, Chest
Capacité (impériale) 12.7 cu. ft.
Capacité (métrique) 359.6 L
Gamme de températures -50°C à -86°C
Matériau de la hotte Acier laminé à froid
Isolation Mousse en polyuréthane
Intérieur Acier inoxydable
Finition externe Acier thermolaqué
Certifications/Conformité CE, cULus, FDA Class I, UL
Modèle Coffre, Thermo Scientific
Affichage Écran tactile LED
Type de condenseur Fin and Tube, Forced-Air Cooled
Type de contrôle Écran tactile LED
Gamme de produits Thermo Scientific
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Eau réfrigérée En option
Dimensions (P x l x H) extérieures 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in)
Dimensions (P x l x H) intérieures 18,5 x 42,5 x 28 po (47 x 108 x 71,1 cm)
Options de surveillance Alarm, Recorder
Sécurité d’accès Serrure
Enregistreur graphique Optional 7-day chart recorder
Sorties de données RS-485, 4-20 mA, contacts secs – standard
Modes de fonctionnement Utilisation standard
Protection des points de consigne Single ID
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 12 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Puissance 1000 W
Compensation de tension Buck/Boost
Capacité en flacons 25,200 x 2 mL
Compresseur Hermetic
Réfrigérant R404A (1er étage), R508B (2e étage)
Poids à l’expédition (impériale) 716 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 325 kg
Poids (impériale) 666 lb.
Poids (métrique) 701 kg
Capacité Boîtes (252)