Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux série TSD à ultra-basse température de 40°C
Protégez vos échantillons en toute fiabilité grâce aux congélateurs TSD à ultra-basse température, dotés d’un système de contrôle par microprocesseur et de trois capacités.
sur devis
Spécification
Type | Congélateur ultra-basse température, vertical |
---|---|
Gamme de températures | –10°C à –40°C |
Modèle de porte | Extérieur 1, intérieur 4 |
No. of Doors | 1 |
Porte intérieure | 4 |
Description
Protégez vos échantillons grâce aux congélateurs verticaux Thermo Scientific™ TSD Series à ultra-basse température, offrant ainsi une protection des échantillons sans compromis pour les applications de -10 à -40°C. Ces congélateurs sont dotés d’un système de réfrigération de pointe, d’une construction robuste et d’un système de contrôle par microprocesseur facile à utiliser.
Caractéristiques :- Contrôles par microprocesseur : panneau de contrôle centralisé, à hauteur des genoux, comprenant des systèmes de commande et de surveillance à microprocesseur, qui assure un accès et une lecture aisés de l’intégralité des commandes et des affichages
- Système de réfrigération de pointe : meilleure régulation de la température et capacité frigorifique accrue pour des échantillons à température plus stable
- Ports d’accès de 25 mm (1 in) : permettent d’utiliser des sondes ou des instruments externes
- Portes intérieures sécurisées : quatre portes intérieures qui réduisent les pertes d’air froid et permettent un retour plus rapide à la température de consigne après fermeture des portes
- Système de contrôle de l’alimentation électrique : protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Filtre lavable et facile à enlever : protège le condenseur de la poussière qui pourrait limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
- Installation simplifiée : nouvelles roulettes verrouillables de 5 cm (2 in) pour des déplacements en toute simplicité
- Manipulation d’une seule main : poignée de porte ergonomique avec serrure à clé intégrée, facile à utiliser et compatible avec un cadenas
- Armoires en acier renforcé laminé à froid : revêtement pulvérisé pour une surface uniforme qui ne s’écaille pas et ne rouille pas
- Intérieur en acier galvanisé
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ de 127 mm (5 in) : réduit la consommation électrique, maintient la température au point de consigne et, associée à un joint de porte en trois points, permet un temps de maintien plus long en cas d’ouverture de la porte
Caractéristiques en option :
- Système de secours CO2 ou LN2 : choix de systèmes de secours de sécurité CO2 ou LN2 pour une protection renforcée des échantillons en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
- Enregistreur graphique : enregistreur graphique intégré pouvant être installé à hauteur des genoux sur les modèles TSD -40°C
Spécification
Congélateur ultra-basse température, vertical | |
Extérieur 1, intérieur 4 | |
4 | |
Mousse en polyuréthane | |
Powder-coated Steel | |
150 lb | |
FDA Classe I, cULus, FDA Class I, UL | |
Écran tactile LED | |
Thermo Scientific | |
Manual | |
Alarm, Recorder | |
Sur 7 jours, avec ou sans encre (en option) | |
Non disponible | |
Non disponible | |
Compatible Smart-Vue | |
Dévolteur-survolteur | |
R404A |
–10°C à –40°C | |
1 | |
Cold-rolled Steel | |
Acier galvanisé peint - Standard, acier inoxydable - En option | |
3 | |
68 kg | |
Armoire | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
En option | |
Verrou et cadenas en standard | |
Contacts secs - standard, sonde PT100, en option | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2, en option | |
Dévolteur-survolteur | |
Hermetic |