Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Boxed
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Les congélateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
Les congélateurs de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
- Large gamme de tailles allant de la porte pleine de 400 L à la double porte de 1 500 L.
- Fonctionnement silencieux < 50 dBA
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Dégivrage adaptatif
- Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
- Émission de chaleur faible
- Port d’accès arrière
- Verrou à clé
- LED sans mercure
- Réfrigérants hydrocarbures verts
- Contact pour report d’alarme à distance
Spécification
Spécification
| Description | Série TSG Congélateur de laboratoire à usage général |
| Capacité (métrique) | 700 L |
| Gamme de températures | -12°C à -30°C |
| Température (point de consigne) | -20 °C |
| Modèle de porte | Solide |
| No. of Doors | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier |
| Intérieur | Acier peint |
| Finition externe | Acier peint |
| Étagères | 4 réglages |
| Afficher plus |