Learn More
Ehrhardt Soehne™ Aiguille spéciale TSK Supra
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,1 mm
Longueur (métrique) de l’aiguille:
120 mm
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 1,1 mm |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 120 mm |