Learn More
Pack de tests TST™ Bowie Dick™
Click to view available options
Méthode de stérilisation:
Vapeur
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Pack de tests à usage unique
- Un test réussi confirme que la pénétration de la vapeur dans un pack de tests est rapide et homogène, et que cet air et d’autres gaz non condensables ont été éliminés avec succès
- La feuille d’indicateurs chimiques au centre du pack fait apparaître un changement de couleur défini du jaune au bleu foncé/violet lorsqu’elle est exposée à une combinaison spécifique de temps, de température et de vapeur
- Conforme à la norme ISO 11140-4 classe 2
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 11140-4(3) Classe 2 |
| À utiliser avec (application) | Pour les stérilisateurs de grandes charges poreuses |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
| Type de produit | Pack de tests TST Bowie Dick |
| max. (métrique) | 134°C à 137°C |
| Caractéristiques | 134 à 137˚C pendant 8 à 3,5 min, conforme à la norme ISO 11140-4(3) classe 2 |
| Quantité | 100/paquet |
| Indicateur de stérilisation | Oui |
| Temps de stérilisation | 3,5 min |
| Afficher plus |