Learn More
Phagogene™ Bandelette intégrateur multiparamètre TST™ SKC
Click to view available options
Dimensions (L x l):
72 x 22 mm
Conditionnement:
200 pièces
Description
Intégrateur TST pour autoclave
• Paramètres contrôlés: temps, température, vapeur saturée, conformément à la norme ISO 9002 NF EN-286
• Virage du jaune au bleu, lorsque les 3 paramètres de stérilisation testés sont atteints
• L x l: 72 x 22mm
• Intégrateur TST SKC
• Pour validation de cycles à 121°C/15 min
• Intégrateur TST SKC
• Les 200 tests
• Paramètres contrôlés: temps, température, vapeur saturée, conformément à la norme ISO 9002 NF EN-286
• Virage du jaune au bleu, lorsque les 3 paramètres de stérilisation testés sont atteints
• L x l: 72 x 22mm
• Intégrateur TST SKC
• Pour validation de cycles à 121°C/15 min
• Intégrateur TST SKC
• Les 200 tests
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9002 NF EN-286 |
| Dimensions (L x l) | 72 x 22 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les tests en autoclave |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
| Type de produit | Bande intégratrice multiparamètre |
| max. (métrique) | 121°C |
| Caractéristiques | Paramètres contrôlés : temps, température, vapeur saturée |
| Indicateur de stérilisation | Oui |
| Temps de stérilisation | 15 min |
| Afficher plus |