Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire de paillasse haute performance de la série TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-8278007 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
Solide simple
Verre simple
Type de bouchon:
NEMA 5-15 P, d'autres types globaux sont disponibles
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16669233
Marque: Thermo Scientific™ TSX505GA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour un meilleur environnement à l’intérieur et à l’extérieur - Présentation de notre nouveau réfrigérateur de laboratoire pour sous paillasse.
Conçus pour votre environnement, les nouveaux réfrigérateurs de laboratoire de paillasse haute performance Thermo Scientific™, série TSX, prennent en charge la protection des échantillons et les objectifs de durabilité pour stocker les milieux, les réactifs, la chimiothérapie, les produits pharmaceutiques et les autres produits de recherche et produits médicaux. Alimentée par V-drive, la série TSX offre une faible énergie, des niveaux sonores réduits, des performances accrues et une meilleure expérience des utilisateurs. Ces nouveaux réfrigérateurs de paillasse sont silencieux et disposent d’une interface utilisateur améliorée, d’un verrouillage automatisé, d’une capacité de stockage accrue et d’une meilleure fiabilité.
Conçu pour maintenir une température uniforme afin de protéger les produits médicaux et pharmaceutiques, les milieux de laboratoire, les réactifs et bien plus encore. 
  • La technologie V-drive unique est conçue pour économiser de l’énergie sans compromettre la protection des produits stockés
  • Brevets Réfrigérants conformes à la norme SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency (agence américaine de protection de l’environnement)
  • Fonctionnement silencieux à 35 dbA (43 pendant le pull-down)
  • Réduit la consommation d’énergie
  • Design extérieur élégant et écran tactile
  • Éclairage LED intérieur, lumineux et facile à régler
  • Contrôleur à écran tactile avec protection par mot de passe
  • Enregistrement de données avec téléchargement USB
  • Batterie de secours
  • Choix de portes en verre ou solides
  • Affichage de la température de l’air ou du glycol
  • Verrouillage automatisé
  • Port d’accès arrière de 1 po
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Alarmes sonores et visuelles : panne de courant, haute température, basse température, batterie faible, mémoire pleine, porte entrouverte
  • Conforme ADA
  • Compatible avec la plupart des principaux verrous électroniques*
* Données archivées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réfrigérateur sous-compteur haute performance de la série TSX, porte en verre
Type Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 5,5 pied cube
Capacité (métrique) 156 L
Gamme de températures 3°C à 7°C
Réfrigérant R744
Modèle de porte Verre simple
No. of Doors 1
Étagères 3
Certifications/Conformité RoHS, PORTÉE, RoHS, UL
Modèle Sous paillasse
Affichage TFT-LCD couleur ; 4,3 ; 480 x 272
Gamme de produits TSX Series
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Dimensions (P x l x H) intérieures 20,5 x 19,5 x 23 in (52 x 49,5 x 58,4 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 26 x 23,6 x 31,8 in (66 x 60 x 81 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 26 in
Profondeur (impériale) intérieure 20,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 66 cm
Profondeur (métrique) intérieure 52 cm
Hauteur (impériale) extérieure 31,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 23 in
Hauteur (métrique) extérieure 81 cm
Hauteur (métrique) intérieure 58,4 cm
Largeur (impériale) extérieure 23,6 in
Largeur (impériale) intérieure 19,5 in
Largeur (métrique) extérieure 60 cm
Largeur (métrique) intérieure 49,5 cm
Ampérage 10 A max / 3 A état stable
Type de bouchon NEMA 5-15 P, d'autres types globaux sont disponibles
Tension 100/240 V
Alimentation électrique 100 - 240 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Poids à l’expédition (impériale) 155 lb
Poids à l’expédition (métrique) 71 kg
Poids (impériale) 119 lb
Poids (métrique) 53,98 kg