Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température de la série TSX
Les congélateurs Thermo Scientific™ série TSX offrent une protection exceptionnelle des échantillons et une efficacité énergétique optimale. La technologie V-drive offre une température uniforme et d’importantes économies d’énergie.
Spécification
| Gamme de températures | –50°C à -86°C |
|---|---|
| Porte intérieure | 2 |
| Modèle | Upright |
| Affichage | Écran LCD tactile |
| Garantie | Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus |
Description
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TSX sont conçus avec des caractéristiques qui prennent en charge la protection des échantillons et les objectifs de durabilité. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une uniformité des températures qui s’adapte continuellement à l’environnement du laboratoire, permettant ainsi de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection de vos échantillons.
- Deux capacités : Le congélateur TSX600 stocke jusqu’à 600 boîtes de 2 po tandis que le congélateur TSX400 stocke jusqu’à 400 boîtes de 2 po
- Réduisez votre consommation d’énergie de 10 à 18 % supplémentaires en passant du point de consigne de –80°C à –70°C (6,5 kWh/jour pour le TSX400 et 7,8 kWh/jour pour le TSX600)*
- Choix de modes standard ou haute performance offrant d’importantes économies d’énergie par rapport aux congélateurs ultra-basse température à frigorigènes classiques*
- Exceptionnel temps de retour à la température de consigne après ouverture des portes (17 minutes pour le TSX400 et 24 minutes pour le TSX600)*
- Temps de préchauffage (entre –80°C et –50°C) en 303 minutes (TSX600) ; 250 minutes (TSX400)*
- Réfrigérants naturels pour un impact limité sur l’environnement et une plus grande efficacité en termes de refroidissement
- Isolation en mousse gonflée à l’eau, permettant d’éliminer les émissions de produits chimiques et de réduire le dégazage courant dans d’autres produits à base de mousse
- Fonctionnement silencieux permettant au congélateur d’être utilisé directement dans le laboratoire (47,5 dBA pour le TSX400 et 45,5 dBA pour le TSX600)*
- Interface utilisateur à écran tactile intuitive dotée d’indicateurs d’alarme, d’ouverture de porte, de température, de conditions environnementales et d’état du système de sauvegarde
- Tous les congélateurs de la série TSX sont fabriqués sur un site ne générant aucun déchet en décharge
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
* Données archivées.
Spécification
| –50°C à -86°C | |
| Upright | |
| Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus | |
| Verrou en standard, cadenas compatible | |
| Standard | |
| Standard - Noms d’utilisateur individuels | |
| Compatible Smart-Vue |
| 2 | |
| Écran LCD tactile | |
| Manual | |
| Sur 7 jours, avec ou sans encre (en option) | |
| Standard ou haute performance | |
| CO2 ou LN2 (en option) |
- Calcul de consommation : Données relatives aux congélateurs classiques obtenues lors de tests internes avec un point de consigne du congélateur à –80°C et une température ambiante de 20°C
- Temps de préchauffage : Données relatives aux congélateurs classiques obtenues lors de tests internes avec un point de consigne du congélateur à –80°C et une température ambiante de 20°C