Learn More
Sarstedt™ Tube, 50mL
Code produit. 10535253
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Code produit. 10535253
Marque: Sarstedt™ 62547254
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sarstedt™ Tube, 50mL feature a screw cap, a conical base, and printed writing space and graduations.
  • Polypropylene construction
  • Printed writing space and graduations
  • Assembled with high-density red polyethylene cap
  • Sterile and non-pyrogenic
  • Endotoxin-free
  • Styrofoam container
Spécification
Certifications/Conformité ADR, IVD, CE
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Red
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Single-use
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 300
Nb par paquet 25
Quantité 300
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 114 mm
Forme du fond Conique
Closure Included Oui
Diamètre (métrique) 28 mm
Graduated Oui
FCR max. 15,500 x g
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.