Learn More
Grant Instruments™ Adaptateur de tube pour agitateur rotateur vertical 360°C
Click to view available options
Capacité:
Jusqu’à 15 ml
Jusqu’à 50 ml
Nbre de positions:
10
18
22
Conditionnement:
1 pièce
Description
Adaptateur de tube à usage intensif pour une utilisation avec agitateur rotatif multifonctionnel vertical Grant PTR-35 360° :
- PRSC-10 :
- tubes de 10 x 30 mm de diamètre
- Capacité : jusqu’à 50 ml
- PRSC-22 :
- tubes de 22 x 15 mm de diamètre
- Capacité : jusqu’à 15 ml
Adaptateur de tube à usage intensif pour une utilisation avec agitateur rotatif vertical Grant PTR-25 360° :
- Adaptateur de tube PRSC-18
- Tubes de 18 x 14 ou 15 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Capacité | Jusqu’à 50 ml |
| Dimension du tube | 30 mm |
| Type de produit | Adaptateur pour tube à usage intensif |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur rotatif vertical multifonctionnel PTR-35 360° |
| Nbre de positions | 10 |