Learn More
Buerkle™ Brosse de nettoyage pour tubes
Code produit. 10108161 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diamètre (métrique) des poils:
25 mm
50 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10108161
Marque: Buerkle™ 53040040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La brosse de nettoyage pour tubes est idéale pour le nettoyage échantillonneurs de zones.
  • En PVC et acier inox
  • Disponible en plusieurs longueurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Brosse nettoyante
Diamètre (métrique) des poils 25 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour le nettoyage
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur de zone
Longueur (métrique) 40 cm
Matériau PVC, acier inoxydable