Learn More
Lauda Tube connector 10 mm w. screw cap G 3/4
Marque:  Lauda LWZ 040
Tube connector 10 mm w. screw cap G 3/4
Code produit. 12082522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.40€
    15.50€ / 1 pièce
    Économisez 3.90€
    20% de réduction