Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire avec régulateur B410
Code produit. 15436582 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Largeur (métrique):
434 mm
670 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15436582
Marque: Nabertherm™ R151B2AN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fours tubulaires compacts utilisables durant une variété d’applications universelles. Four tubulaire Nabertherm™ avec régulateurs B410 équipés d’un tube de travail standard en céramique C530 et avec deux bouchons en fibre, pour un rapport qualité/prix imbattable.
  • Modèle mono-surface standard
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Diamètre extérieur du tube : de 50 à 170 mm, longueur chauffée : de 250 à 1000 mm
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Contrôleur B410
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
  • Cinq programmes et quatre segments
  • Horloge en temps réel et tube automatique
  • Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
  • Saisie des données avec cadran et boutons à molette
  • Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
  • Saisie du programme par étapes de 1°C ou 1 min.
  • Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
  • Interface optionnelle pour logiciel VCD
Spécification
Zone chauffée 250 mm
max. (métrique) 1200°C
Type Four tubulaire compact
Affichage Affichage LC bleu / blanc, uni
Comprend Model B410 Controller
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) 434 mm
Hauteur (métrique) 508 mm
Profondeur (métrique) 340 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 50 mm
Poids à l’expédition (métrique) 22 kg