Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire avec régulateur B410
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Largeur (métrique):
434 mm
670 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Modèle mono-surface standard
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Diamètre extérieur du tube : de 50 à 170 mm, longueur chauffée : de 250 à 1000 mm
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Cinq programmes et quatre segments
- Horloge en temps réel et tube automatique
- Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
- Saisie des données avec cadran et boutons à molette
- Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
- Saisie du programme par étapes de 1°C ou 1 min.
- Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
- Interface optionnelle pour logiciel VCD
Spécification
Spécification
| Zone chauffée | 500 mm |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Type | Four tubulaire compact |
| Affichage | Affichage LC bleu / blanc, uni |
| Comprend | Model B410 Controller |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) | 670 mm |
| Hauteur (métrique) | 508 mm |
| Profondeur (métrique) | 340 mm |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 50 mm |
| Afficher plus |