Läs mer
Läs mer
OHAUS™ Porte-tubes
Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité:
18 microtubes de 0,5 ml
24 microtubes de 1,5 à 2 ml
Microtubes
Tubes de 14 à 19 mm
Tubes de 20 à 25 mm
Tubes de 9 à 13 mm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
2 pièces
Beskrivning
- Peut être utilisé sur tous les mélangeurs Vortex
- Augmentez le débit en mélangeant plusieurs échantillons à la fois
- En mousse de polyéthylène
- Choisissez le support correspondant à la taille de votre échantillon ou optez pour un insert plat et découpez-le selon vos caractéristiques techniques personnalisées
Specifikationer
Specifikationer
| Capacité | Tubes de 9 à 13 mm |
| Dimension du tube | de 9 à 13 mm |
| Type de produit | Porte-tubes |
| Matériau | Mousse |
| Description | Support pour tubes de 9 à 13 mm, boîte de 2 |
| Nbre de positions | 8 |
| Quantité d’emballage | 2/paquet |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering