Läs mer
OHAUS™ Porte-tubes
Produktkod. p-7158982 Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité:
18 microtubes de 0,5 ml
24 microtubes de 1,5 à 2 ml
Microtubes
Tubes de 14 à 19 mm
Tubes de 20 à 25 mm
Tubes de 9 à 13 mm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
2 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15712649
Brand: OHAUS™ 30400229
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Le porte-tube OHAUS™ est fabriqué en mousse et peut être utilisé dans une gamme d’applications.
  • Peut être utilisé sur tous les mélangeurs Vortex
  • Augmentez le débit en mélangeant plusieurs échantillons à la fois
  • En mousse de polyéthylène
  • Choisissez le support correspondant à la taille de votre échantillon ou optez pour un insert plat et découpez-le selon vos caractéristiques techniques personnalisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacité Tubes de 9 à 13 mm
Dimension du tube de 9 à 13 mm
Type de produit Porte-tubes
Matériau Mousse
Description Support pour tubes de 9 à 13 mm, boîte de 2
Nbre de positions 8
Quantité d’emballage 2/paquet
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.