Learn More
Eppendorf™ Porte-tubes de 5/15 ml, pour 8 tubes coniques de 5/15 ml
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
MixMate™
Conditionnement:
1 pièce
Description
Porte-tubes de 5/15 ml, pour 8 tubes coniques de 5/15 ml - Mélangeur à grande vitesse (3 000 tr/min) pour un mélange rapide et efficace de petits volumes dans tous les formats de récipients courants jusqu’à 50 ml -Technologie 2DMix-Control (orbite de mélange planaire sans mouvement vertical) pour un mélange contrôlé et des résultats reproductibles en quelques secondes - Technologie anti-éclaboussure pour des mouvements de mélange contrôlés sans apparition de gouttes et contamination croisée - 5 porte-tubes différents (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 30/50 ml, plaques PCR à 96 puits) pour une grande flexibilité de récipients - Fonction de vortex ergonomique intégrée pour différents formats de récipients pour un mélange d’échantillons distinct - Transfert minimal de vibrations des mains / bras pendant un vortex (certificat disponible) pour un fonctionnement ergonomique (PhysioCare Concept™) - 5 touches programmables avec des paramètres de mélange standard prédéfinis pour une utilisation facile - Très stable - Reste stationnaire même à une vitesse de mélange maximale - Fonctionnement ultra silencieux pour un environnement de travail plus confortable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Porte-tubes |
| À utiliser avec (équipement) | MixMate™ |