Learn More
Buerkle™ Embouts de tube avec écrou borgne
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Buse de 13 mm
Buse de 16 mm
Buse de 20 mm
Buse de 25 mm
Largeur (métrique):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Manufactured from polypropylene
- Seal of EPDM
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE |
| Diamètre (métrique) | Buse de 16 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité d’emballage | 20/taille |
| Diamètre du filetage | 3/4 in. |
| Largeur (métrique) | 10 mm |
| Comprend | Cap nut |
| Matériau (joint) | EPDM |
| Type de produit | Buse de tube |