Learn More
Nickel Electro™ Portoir pour tubes à essai en acier inox
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Positions:
16
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Portoir pour tubes à essai de laboratoire
- Acier inox 304
- Non magnétique
- Finition brillante
- Livré à plat, prêt à l’assemblage
- Convient aux tubes à essai d’un diamètre extérieur de 25 mm.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité | Tubes (26 mm) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 16 |
| Dimensions (L x l x H) | 270 x 138 x 70 mm |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 26 mm |