Learn More
Tubeimoside II, MedChemExpress
Code produit. 16459168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16459168
Marque: Medchem Express HYN0891
MedChemExpress Tubeimoside II(Tubeimoside-B) is a natural analogue of oleanane type of triterpenoid saponin; show anti-inflammatory, antitumor, and antitumor-promoting effects.
Tubeimoside II(Tubeimoside-B) is a natural analogue of oleanane type of triterpenoid saponin
Spécification
Nom chimique ou matériau Tubeimoside II
CAS 115810-12-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C63H98O30
Quantité 10 mg
Synonyme Tubeimoside-B
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (74.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1C(C(OC(OCC(O)C2O)C2OC(OC(C)C(OC(CC(O)(CC(O3)=O)C)=O)C4OC(OCC(O)C5O)C5O)C4O)=O)(CCC(C)(C)C6)C6C7=CCC8C(C)(CCC9C8(CC(O)C(OC(OC(CO)C(O)C%10O)C%10OC(OCC3C%11O)C%11O)C9(C)CO)C)C7(C)C1
Poids moléculaire (g/mol) 1335.43
Poids de la formule 1335.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.