Learn More
Labconco™ Tubes avec tiges pour systèmes d’évaporation RapidVap™ N2
Code produit. 11721569 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 mL
170 mL
Quantité:
8 / boîte
Conditionnement:
8 pièces
Code produit. 11721569
Marque: Labconco™ 7926008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes en verre borosilicaté à utiliser avec les systèmes d’évaporation Labconco RapidVap N2.
Tubes en verre borosilicaté à utiliser avec les systèmes d’évaporation RapidVap N2 uniquement. Les tubes en verre rodé offrent un meilleur ajustement et un meilleur transfert de chaleur pour des taux d’évaporation plus rapides. Les tiges sont conçues pour être utilisées avec les déterminations programmées de points finaux Cool-Zone. Pour minimiser le temps d’évaporation, il faut utiliser le tube avec la tige de point final adaptée. Par exemple, si un point final de 1,5 ml est désiré, la sélection du tube 7913500 avec un volume de point final de 3,0 ml maximum entraînerait une période inutilement longue pour évaporer les derniers 1,5 ml dans la tige. Les tubes à fond plat sont destinés à être utilisés dans les applications où les échantillons sont prélevés à sec. Chaque tube gradué de 600 ml a une capacité d’échantillonnage allant jusqu’à 450 ml lors d’un vortex. Chaque tube gradué de 170 ml a une capacité d’échantillonnage allant jusqu’à 125 ml lors d’un vortex.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Tube d’évaporateur
À utiliser avec (équipement) Système d’évaporation de N2 RapidVap™
Quantité 8 / boîte
Volume (impériale) de l’échantillon 15 oz.
Volume (métrique) 0,5 ml
Volume (métrique) d’échantillon 450 mL
Poids (impériale) 4 lb
Poids (métrique) 1,8 kg