Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, red
Code produit. 10215563
Click to view available options
Quantité:
250 strips
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 10215563
Marque: Thermo Scientific™ AB0264R
Conçu pour les applications de PCR et qPCR
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Vendu sans bouchon
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • 8 barrettes de tubes
  • Les tubes colorés sont parfaits pour le suivi des échantillons
  • Scellable à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés. Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
  • Applications PCR, qPCR/PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Rouge
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 250 strips
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Non inclus
Format 250 tubes à barrettes
Type de produit Tubes, 8 barrette