Learn More
Brand™ Tubes conditionnés en rack
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
12 barrettes / 8 tubes x 10 unités
8 tubes à barrettes, 120/boîte.
960/boîte
96 tubes individuels x 10 unités
Conditionnement:
120 pièces
960 pièces
Description
- Les tubes et racks en polypropylène sont autoclavables à 121°C pendant 20 min (sauf les bouchons en polyéthylène)
- Compatibles avec les microplaques standard et adaptés aux manipulations avec des pipeteurs multicanaux
- Taille des tubes : diamètre extérieur 8,8 mm, hauteur 45 mm, idéal pour les tests biologiques, tels que la PCR*, les études d’absorption cellulaire, la RIA et les EIA.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.2mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les tests biologiques tels que la PCR, les études d’absorption cellulaire, les RIA et les EIA |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Nb par paquet | 120/boîte |
| Conditionnement | 8 tubes à barrettes, 120/boîte. |
| Plage de températures (métrique) | 121°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |