Learn More
BOLA Tubing
Code produit. 10013421
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3,175 mm
3,6 mm
6,35 mm
6,5 mm
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
Conditionnement:
1m
3m
5m
Code produit. 10013421
Marque: BOLA S181122
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubing, Virgin, Milky-white
  • Translucent to milky-white appearance.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding characteristics
  • Very good dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,8 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) '-200°C
Stérilité Non-sterile
Couleur Transparent
Flexibility Rigid
Pression maximale 66