Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tubulure NPT(F) en PP
Idéal pour les applications polyvalentes et à usage unique, pour connecter la tubulure au reste du système
143.00€ - 148.00€
Spécification
Type de produit | Tubulures à vide |
---|---|
À utiliser avec | Raccord de tubulure sanitaire Masterflex L/S et I/P. |
Port de sortie | Sanitaire x NPT(F) |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11745978
|
Masterflex™
31200-10 |
1/8 po |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765978
|
Masterflex™
31200-11 |
1/4 po |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775998
|
Masterflex™
31200-12 |
3/8 po |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795998
|
Masterflex™
31200-13 |
1/2 po |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Déterminez le type de connecteur requis pour votre application en contactant l'assistance technique gratuite
- Leader du marché mondial dans un éventail de matériaux pour une compatibilité chimique optimale
- Solutions de configuration personnalisées à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock—la majorité des matériaux et configurations peuvent être expédiés le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les pièces à l’unité , les boîtes et les kits pour une commande et une livraison répondant à vos besoins
- Conforme à la norme USP classe VI pour usage pharmaceutique et aux normes de la FDA, USDA et 3A en matière de contacts alimentaires
- Tous les raccords sont compatibles avec les raccordements Tri-Clamp™
- Excellente résistance chimique ; caractéristiques lixiviables faibles
Spécification
Tubulures à vide | |
Raccord de tubulure sanitaire Masterflex L/S et I/P. | |
Sanitaire x NPT(F) |