Learn More
Lauda™ Raccord de tubulure pour sondes et refroidisseurs LAUDA
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
dimFitsTubing
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour tubulures en polymère de 8 à 11 et 4 à 7 mm |
| Type | Connecteur de tubulure |
| Quantité | 1 de chaque |
| Température (métrique) maximale | 100°C |