Learn More
Cytiva Connecteur de tubulure à utiliser avec la pompe péristaltique P-1
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,5 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
Instructions pour le raccordement de la tubulure capillaire :
- Couper la tubulure proprement selon un angle de 45°
- Retirer l’écrou à vis et le faire glisser sur la tubulure
- Retirer le bouchon d’étanchéité
- Pousser la tubulure dans le bouchon d’étanchéité jusqu’à ce qu’elle dépasse d’environ 1 cm
- Placer la tubulure dans le raccord : faire glisser le bouchon d’étanchéité le long de la tubulure et dans le raccord
- Serrer le connecteur manuellement
Spécification
Spécification
| Type | Connecteur de tubulure |
| Diamètre (métrique) externe | Tubulure de 1,8 mm de D.E. |
| Raccordements | Raccord cannelé |
| Matériau | Polypropylène, caoutchouc fluorescent POM |
| Diamètre (métrique) interne | 1,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe péristaltique P-1 |