Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc à paroi épaisse
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau:
Tygon SE-200
Conditionnement:
10m
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS 2775 |
| Matériau | Tygon SE-200 |
| Taille de la tubulure | 29,5 x 12,5mm |
| Couleur | Rouge |