Learn More
Sartorius Tubulure pour échantillonneur d’air MD8 Airscan™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
1 m
2 m
5 m
Matériau:
PVC
Silicone
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tuyau flexible en PVC (2 m ou 5 m) avec extrémités renforcées pour les applications standard
- Tuyau en silicone pour applications aseptiques où MD8 est utilisé dans des salles stériles, des salles d’opération, des isolateurs, des machines de formage-remplissage-scellage, etc.
- En outre, un deuxième tuyau flexible relié au connecteur de sortie d’air (échappement) permet à l’air usé d’être évacué dans une autre pièce
- Disponible en longueurs de 2 m et 5 m
- Tuyau flexible en PVC avec extrémités renforcées
- 25 x 3 mm
- 1 m de longueur (commande au mètre, voir Informations de commande ci-dessous)
- Stérilisable
- 25 x 3 mm
Informations sur la commande
Lors de la commande, un tuyau en silicone fait 1 mètre de longueur. P. ex., 2 tuyaux = 2 mètres, 3 tuyaux = 3 mètres, etc.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,984 po |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Longueur totale (impériale) | 39,370 po |
| Longueur totale (métrique) | 1 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,118 po |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec | Échantillonneur d’air MD8 Airscan |
| Quantité d’emballage | 1 Paquets |
| Afficher plus |