Learn More
Upchurch Scientific Tubing SST 1/8 inch O.D., 0.080 inch (2.03mm)I.D. 5m
Marque:  Upchurch Scientific 02011-76
Tubing SST 1/8 inch O.D., 0.080 inch (2.03mm)I.D. 5m
Code produit. 12962019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    800.65€ / 1 pièce
    Économisez 81.35€
    9% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 09-02-2026