Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH combinée Tuff-Tip™
Code produit. 11775638 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Description:
Double jonction
Jonction simple
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11775638
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette électrode de pH combinée est idéale pour mesurer des échantillons fortement chargés avec un degré de pollution élevé.
  • Électrode de gel époxy incassable avec ampoule protégée contre les chocs Tuff Tip™
  • Isolation annulaire en céramique insensible à la pollution
  • Les électrodes à double jonction sont recommandées pour les solutions chargées
  • Entretien réduit et temps de réponse court
  • Fournie avec un câble de 1 m DIN ou BNC
Spécification
Types de connecteurs BNC
Description Double jonction
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Pour les échantillons lourdement chargés présentant un haut degré de pollution
Comprend Câble de 1 m, connecteur BNC
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Corps en époxy
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Compatibilité Presque tous les pH-mètres
À utiliser avec (équipement) Presque tous les pH-mètres