missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUG-770, MedChemExpress

Code produit. 16462827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16462827

Marque: Medchem Express HY15697

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress TUG-770 is a potent, selective and orally active GPR40/FFA1 agonist with an EC50 of 6 nM for human FFA1. TUG-770 shows a high selectivity for FFA1 over FFA2, FFA3, FFA4, PPARγ, other receptors, transporters, and enzymes. TUG-770 can be uesd for type 2 diabetes research.

TUG-770 is a potent, selective and orally active GPR40/FFA1 agonist with an EC50 of 6 nM for human FFA1. TUG-770 shows a high selectivity for FFA1 over FFA2, FFA3, FFA4, PPARγ, other receptors, transporters, and enzymes. TUG-770 can be uesd for type 2 diabetes research.

Spécification

Nom chimique ou matériau TUG-770
CAS 1402601-82-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14FNO2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.39 mM)
SMILES FC1=C(CCC(O)=O)C=CC(C#CC2=C(CC#N)C=CC=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 307.32
Poids de la formule 307.32
Pourcentage de pureté 99.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis