Learn More
Tulobuterol 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312480
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30312480 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312480 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17895395AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tulobuterol
CAS 41570-61-0
Noms d’analytes ou de composants Tulobuterol
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C12 H18 Cl N O
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Nom IUPAC 2-(tert-butamino)-1-(2-chlorophényl)éthanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 227.73
Quantité 1 mL
Poids de la formule 227.1077 g/mol