Learn More
Chlorhydrate de tulobutérol, Mikromol™
Code produit 17940676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940676 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17940676 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3697.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de tulobutérol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Noms d’analytes ou de composants Tulobuterol Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18 Cl N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 264.19
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264,19 g/mol