Learn More
Thermo Scientific™ Tumor Necrosis Factor-alpha (71-82), human
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at -20°C |
| Format | Solid |
| Quantité | 10 mg |
| Sensibilité | Light sensitive |