Learn More
Rogo Sampaic™ Ciseaux en carbure de tungstène à usage intensif anatomique
Click to view available options
Type de pointe:
Rond/rond
Tranchant / rond
Tranchant / tranchant
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ciseaux usage intensif
- Insert de lame en carbure de tungstène
- Inox
- Ciseaux carbure
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ciseaux anatomiques à usage intensif |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Matériau | Carbure de tungstène |
| Type de pointe | Tranchant / tranchant |