Learn More
Hexacarbonyle de tungstène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10533391 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533391 50 g Flacon en verre 50g
10503201 10 g Flacon en verre 10g
10062973 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10533391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    341.65€ / 50g
    Économisez 54.35€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Hexacarbonyle de tungstène, 99 %, C6O6W, numéro CAS-14040-11-0, 250 g, 175,0°C, jaune à beige, 237-880-2, 98,5 % min., 06,658 ; 08,525 ; 05,142 ; 06,125 ; 07,71 ; 08,110 ; 13,51, 351,91, mention d’avertissement GHS :Danger, Déclaration GHS H Toxique par contact cutané. Toxique en cas d’ingestion. Toxique par inhalation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14040-11-0
Formule moléculaire C6O6W
Poids moléculaire (g/mol) 351.91
Numéro MDL MFCD00011462
Spécification
Point d’ébullition 175.0°C
Nom chimique ou matériau Tungsten hexacarbonyl
Point de fusion 150.0°C
Couleur Jaune à beige
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 50 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 351.91
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tungsten hexacarbonyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.