Learn More
Fil de rhénium-tungstène, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 m
2 m
Conditionnement:
10m
2m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tungsten Rhenium wire |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | W:Re; 97:3 wt% |
| Quantité | 2 m |
| Poids | ≈1.9g/2m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD02091751 |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur